Orders LinkContactUsLinkComponent
Multimode columns, HiTrap™ Capto™ adhere
Multimode columns, HiTrap™ Capto™ adhere
Leverantör:   Cytiva
Multimode columns, HiTrap™ Capto™ adhere
Leverantör:  Cytiva
Certificates
Multimode columns, HiTrap™ Capto™ adhere
Multimode columns, HiTrap™ Capto™ adhere
3 Alternativ tillgängliga nedan
Produktdetaljer och dokument
HiTrap Capto adhere is prepacked with Capto adhere, a multimodal BioProcess ion exchange resin designed to remove contaminats in post-protein A purification.
  • High capacity and productivity in flowthrough mode
  • Savings in time and operating costs with a two-step chromatographic process
  • Wide operational window of pH and conductivity
  • Prepacked HiTrap columns for easy screening and convenient process development
Capto adhere is a strong anion exchanger with multimodal functionality. The multimodal functionality gives a different selectivity compared to traditional anion exchangers. Capto adhere is designed for post-protein A purification of monoclonal antibodies.
Removal of leached protein A, aggregates, host cell proteins, nucleic acids, and viruses from monoclonal antibodies is performed in flowthrough mode at which the antibodies pass directly through the column while the contaminants are adsorbed. For optimal performance of Capto adhere, screening/optimization of loading conditions are required.
Specifikationer för produkt
Specifikationer
  • Catalog No:
  • 29-4004-56
  • 28-4058-44
  • 28-4058-46
  • Max. tryck:
  • 5 bar
  • 5 bar
  • 5 bar
  • pH område:
  • 3 - 12
  • 3 - 12
  • 3 - 12
  • Förvaring:
  • 4...30 °C, 20% Ethanol
  • 4...30 °C, 20% Ethanol
  • 4...30 °C, 20% Ethanol
Specifikationer
Product Family Options
Produktinformation
  • Column hardware
    Partikelstorlek
    Sängmått
    Kapacitet
    Flödeshastighet
    Tillgänglighet
    Price
  • 29-4004-56
    HiTrap™ Capto™ adhere
    HiTrap™ Capto™ adhere
    PP
    75 µm
    7×25 mm
    1×1 ml
    <4 ml/min
    Log in för att kolla tillgänglighet och ert pris
    Log in för att kolla tillgänglighet och ert pris
    1 * 1 Items
    1 * 1 Items - 935,00 kr
    935,00 kr
    1 * 1 Items
       935,00 kr
    Specifikationer:
    More
    Specifications
    Cat. No.
    29-4004-56
    Max. tryck
    5 bar
    pH område
    3 - 12
    Förvaring
    4...30 °C, 20% Ethanol
  • 28-4058-44
    HiTrap™ Capto™ adhere
    HiTrap™ Capto™ adhere
    PP
    75 µm
    7×25 mm
    5×1 ml
    <4 ml/min
    Log in för att kolla tillgänglighet och ert pris
    Log in för att kolla tillgänglighet och ert pris
    1 * 5 Items
    1 * 5 Items - 4 325,00 kr
    4 325,00 kr
    1 * 5 Items
       4 325,00 kr
    Specifikationer:
    More
    Specifications
    Cat. No.
    28-4058-44
    Max. tryck
    5 bar
    pH område
    3 - 12
    Förvaring
    4...30 °C, 20% Ethanol
  • 28-4058-46
    HiTrap™ Capto™ adhere
    HiTrap™ Capto™ adhere
    PP
    75 µm
    16×25 mm
    5×5 ml
    <20 ml/min
    Log in för att kolla tillgänglighet och ert pris
    Log in för att kolla tillgänglighet och ert pris
    1 * 5 Items
    1 * 5 Items - 10 150,00 kr
    10 150,00 kr
    1 * 5 Items
       10 150,00 kr
    Specifikationer:
    More
    Specifications
    Cat. No.
    28-4058-46
    Max. tryck
    5 bar
    pH område
    3 - 12
    Förvaring
    4...30 °C, 20% Ethanol