Orders LinkContactUsLinkComponent
Separating funnels, Squibb
Separating funnels, Squibb
Leverantör:   Lenz Laborglas
Separating funnels, Squibb
Leverantör:  Lenz Laborglas
Certificates
Separating funnels, Squibb
Separating funnels, Squibb
5 Alternativ tillgängliga nedan
Product Details & Documents
Separating funnels, Squibb, stopcock with glass or PTFE key, made of borosilicate glass amberized.
  • Without graduation
  • Very good temperature and chemical resistance
  • Amber coloured for ligth sensitve liquids
Documents
Product Family Options
With glass key
Produktinformation
  • Kapacitet
    NS-hylsa
    Tillgänglighet
    Price
  • 250 ml
    29/32 NS
    Log in för att kolla tillgänglighet och ert pris
    Log in för att kolla tillgänglighet och ert pris
    1 * 2 Items
    1 * 2 Items - 4 100,00 kr
    4 100,00 kr
    1 * 2 Items
       4 100,00 kr
  • 500 ml
    29/32 NS
    Log in för att kolla tillgänglighet och ert pris
    Log in för att kolla tillgänglighet och ert pris
    1 * 2 Items
    1 * 2 Items - 4 750,00 kr
    4 750,00 kr
    1 * 2 Items
       4 750,00 kr
  • 100 ml
    19/26 NS
    Log in för att kolla tillgänglighet och ert pris
    Log in för att kolla tillgänglighet och ert pris
    1 * 2 Items
    1 * 2 Items - 3 325,00 kr
    3 325,00 kr
    1 * 2 Items
       3 325,00 kr
With PTFE key
Produktinformation
  • Kapacitet
    NS-hylsa
    Tillgänglighet
    Price
  • 250 ml
    29/32 NS
    Log in för att kolla tillgänglighet och ert pris
    Log in för att kolla tillgänglighet och ert pris
    1 * 2 Items
    1 * 2 Items - 4 225,00 kr
    4 225,00 kr
    1 * 2 Items
       4 225,00 kr
  • 100 ml
    19/26 NS
    Log in för att kolla tillgänglighet och ert pris
    Log in för att kolla tillgänglighet och ert pris
    1 * 2 Items
    1 * 2 Items - 3 550,00 kr
    3 550,00 kr
    1 * 2 Items
       3 550,00 kr