ContactUsLinkComponent
VWR® VLSB, Shaking water baths
VWR® VLSB, Shaking water baths
Leverantör:  VWR Collection
Certifikat
undefined
VWR® VLSB, Shaking water baths
Leverantör:  VWR Collection
Specifikationer
  • Catalog No:
  • 462-0493
  • 462-0494
  • Modell:
  • VLSB12
  • VLSB18
  • Temperaturområde:
  • Ambient + 5...99 °C
  • Ambient + 5...99 °C
  • Temperaturstabilitet:
  • ±0,1 °C @ 70 °C
  • ±0,1 °C @ 70 °C
  • Skakhastighet:
  • 20 - 200 min⁻¹
  • 20 - 200 min⁻¹
  • Volym:
  • 12 L
  • 18 L
  • Amplidud, linjär:
  • 20 mm
  • 20 mm
  • Skakbord, B×D:
  • 240×235 mm
  • 420×235 mm
  • W×D×H:
  • 360×380×275 mm
  • 335×565×275 mm
  • Vikt:
  • 9,2 kg
  • 11,2 kg
Specifikationer
Trays
Produktinformation