ContactUsLinkComponent
Magnetic stirrer, luMIX
Magnetic stirrer, luMIX
Leverantör:  2MAG
Certifikat
undefined
Magnetic stirrer, luMIX
Leverantör:  2MAG
Specifikationer
  • Catalog No:
  • 442-0949
  • Modell:
  • luMIX
  • Hastighetsområde:
  • 100 - 2000 min⁻¹
  • Max. volym H₂O:
  • 3000 ml
  • Plattmaterial:
  • PMMA
  • Vikt:
  • 4.4 kg
  • W×D×H:
  • 188×238×44 mm
Specifikationer