Orders LinkContactUsLinkComponent
Bacitracin
Bacitracin
Bacitracin
Certificates
Bacitracin
2 Alternativ tillgängliga nedan
Product Details & Documents
Inhibits cell wall synthesis in Gram-positive bacteria.
  • White to off-white powder
Soluble in water, methanol or ethanol
  • CAS-nummer:1405-87-4
  • Formel:C₆₆H₁₀₃N₁₇O₁₆S₁
  • MDL-nummer:MFCD00062640
  • Molecular Weight:1421.60 g/mol
  • Merck Index:14,934
  • Smält Pt:222 °C
  • Förvaringstemperatur:Frys
Product Family Options
Produktinformation
  • Förpackningstyp
    Förp.
    Tillgänglighet
    Price
  • Glass bottle for solids
    5 g
    Log in för att kolla tillgänglighet och ert pris
    Log in för att kolla tillgänglighet och ert pris
    1 * 5 g
    1 * 5 g - 1 575,00 kr
    1 575,00 kr
    1 * 5 g
       1 575,00 kr
  • Glass bottle for solids
    25 g
    Log in för att kolla tillgänglighet och ert pris
    Log in för att kolla tillgänglighet och ert pris
    1 * 25 g
    1 * 25 g - 3 850,00 kr
    3 850,00 kr
    1 * 25 g
       3 850,00 kr