Vatten endotoxin-free
Leverantör: Thermo Fisher Scientific
Certifikat
Om denna produkt
CAS-nummer:7732-18-5
:
Formel:H₂O
MDL-nummer:MFCD00011332
:18.02 g/mol
Merck Index:14,10039
Kokande Pt:100 °C
Smält Pt:0 °C
Densitet:1,00
Förvaringstemperatur:Omgivande
EINECS:231-791-2