ContactUsLinkComponent
Vatten DNase-, RNase-free
Vatten DNase-, RNase-free
Catalog # J60610.XC
CAS Number:  
Vatten DNase-, RNase-free
Catalog # J60610.XC
CAS Number:  
Specifications
  • Förpackningstyp:
    Glass bottle
  • Förp.:
    3,8 L
  • Seq:
    5138
Specifications
About this item
 :
 :18.02 g/mol
Merck Index:14,10039
Boiling Pt:100 °C
Melting Pt:0 °C
Density:1,000
Storage Temperature:Omgivande
EINECS:231-791-2
CAS Number:7732-18-5
Formula:H₂O
MDL Number:MFCD00011332