Digital Solutions
Applications
Support
About
Beställningsinmatning
Orderstatus
Ditt konto
Varukorg
Sweden
Beställningsinmatning
Orderstatus
Ditt konto
Varukorg
ContactUsLinkComponent
Hem
Magnesiumklorid
Magnesiumklorid 1 M i vattenlösning
Magnesiumklorid 1 M i vattenlösning
Magnesiumklorid 1 M i vattenlösning
Supplier:
Thermo Fisher Scientific
Certificates
Expand image
Magnesiumklorid 1 M i vattenlösning
Supplier:
Thermo Fisher Scientific
Certificates
About this item
CAS Number:
7786-30-3
:
Formula:
MgCl₂
MDL Number:
MFCD00011106
:
95.21 g/mol
Merck Index:
13,05684
Storage Temperature:
Omgivande
EINECS:
232-094-6
Related Information
Documentation
Certificates
Search by Lot Number
SDS
msds_ALFAJ62411
Videos
Thermo Scientific Acroseal 25 Years
Documentation