Coomassie® Brilliant Blue R-250, Laboratory Reagent, J.T.Baker®
F792-01
: Avantor
:
- Förpackningstyp:Glass bottle for solids
- Förp.:5 g
- Seq:3173
:
:825.98 g/mol
:174…180 °C
:Omgivande
:228-060-5
:6104-59-2
:C₄₅H₄₄N₃NaO₇S₂
:MFCD00041762