Natriumklorid 5 M i vattenlösning, autoclaved
Catalog # J61890.AK
Supplier: Thermo Fisher Scientific
CAS Number:
Specifications
- Förpackningstyp:Glass bottle
- Förp.:250 mL
- Seq:2590
Specifications
About this item
:
:58.44 g/mol
Storage Temperature:Omgivande
EINECS:231-598-3
CAS Number:7647-14-5
Formula:NaCl
MDL Number:MFCD00003477