Natriumklorid 5 M i vattenlösning RNase-free
Katalog # J60434.AK
Leverantör: Thermo Fisher Scientific
CAS-nummer:
Specifikationer
- Förpackningstyp:Glass bottle
- Förp.:250 mL
- Seq:2590
Specifikationer
Om denna produkt
CAS-nummer:7647-14-5
:
Formel:NaCl
MDL-nummer:MFCD00003477
:58.44 g/mol
Förvaringstemperatur:Omgivande
EINECS:231-598-3