Digital Solutions
Applications
Support
About
Beställningsinmatning
Orderstatus
Ditt konto
Varukorg
Sweden
Beställningsinmatning
Orderstatus
Ditt konto
Varukorg
ContactUsLinkComponent
Hem
Polyvinylpyrrolidone
Polyvinylpyrrolidone, M.W. ∼ 10,000 (K15)
Polyvinylpyrrolidone, M.W. ∼ 10,000 (K15)
Polyvinylpyrrolidone, M.W. ∼ 10,000 (K15)
Leverantör:
Thermo Fisher Scientific
Certifikat
Expandera bilden
Polyvinylpyrrolidone, M.W. ∼ 10,000 (K15)
Leverantör:
Thermo Fisher Scientific
Certifikat
Om denna produkt
CAS-nummer:
9003-39-8
:
Formel:
(C₆H₉NO)n
MDL-nummer:
MFCD01076626
Merck Index:
14,7697
Förvaringstemperatur:
Omgivande
Relaterad information
Dokumentation
Certifikat
Sök efter LOT-nummer
SDS
msds_ALFAJ60382
Videor
Thermo Scientific Acroseal 25 Years
Dokumentation