Glykolsyra
Katalog # EHERC14037500
Leverantör: EHRENSTORFER
CAS-nummer:
Specifikationer
- Förpackningstyp:Glass bottle for solids
- Förp.:0,1 g
- Seq:3020
Specifikationer
Om denna produkt
:
:76.05 g/mol
Merck Index:13,04511
Kokande Pt:266 °C (1013 hPa)
Smält Pt:79…80 °C
Densitet:1,49 g/cm³ (20 °C)
Flash Pt:>300 °C
Förvaringstemperatur:Omgivande
EINECS:201-180-5
FN:3261
ADR:8,II
:GHS05
:GHS07
CAS-nummer:79-14-1
Formel:C₂H₄O₃
MDL-nummer:MFCD00004312