Orders LinkContactUsLinkComponent
Digitonin
Digitonin
Glass bottle for solids, 5 g
Katalog # WAKO047-21374
Marketsource
Leverantör:   Wako
Digitonin
Katalog # WAKO047-21374
Leverantör:  Wako
Marketsource
CAS-nummer:  11024-24-1
Digitonin
Glass bottle for solids, 5 g
CAS-nummer:  11024-24-1
Price
Fråga efter pris
Log in för att kolla tillgänglighet och ert pris
1 * 5 g
Product Details & Documents
Synonymer:  Digitonin
  • CAS-nummer:11024-24-1
  • Formel:C₅₆H₉₂O₂₉
  • MDL-nummer:MFCD00077729
  • Molecular Weight:1229.312 g/mol
  • EINECS:234-255-6
  • FN:3462
  • ADR:6.1,III
Specifikationer
Specifikationer
  • Förpackningstyp:
    Glass bottle for solids
  • Förp.:
    5 g
Specifikationer