Digitonin
Glass bottle for solids, 1 g
Katalog # MOLEM26630625
Marketsource
Leverantör: Molekula
Gå till:
Produktdetaljer och dokument
Synonymer: Digitonin
- CAS-nummer:11024-24-1
- Formel:C₅₆H₉₂O₂₉
- MDL-nummer:MFCD00077729
- Molecular Weight:1229.312 g/mol
- EINECS:234-255-6
- FN:3462
- ADR:6.1,III
Specifikationer
Specifikationer
- Förpackningstyp:Glass bottle for solids
- Förp.:1 g