ContactUsLinkComponent
Sodium-1-undecanesulphonate ≥98.0% för jonparkromatografi
Sodium-1-undecanesulphonate ≥98.0% för jonparkromatografi
Leverantör:  TCI
Certifikat
undefined
Sodium-1-undecanesulphonate ≥98.0% för jonparkromatografi
Leverantör:  TCI
Specifikationstestresultat
  • Appearance:
    White powder to crystal
  • Purity (Ion exchange titration):
    min. 98.0 %
  • Absorbance (210nm):
    max. 1.000
  • Absorbance (230nm):
    max. 0.300
  • Absorbance (254nm):
    max. 0.130
Specifikationstestresultat
Relaterad information