Digital Solutions
Applications
Support
About
Beställningsinmatning
Orderstatus
Ditt konto
Varukorg
Sweden
Beställningsinmatning
Orderstatus
Ditt konto
Varukorg
ContactUsLinkComponent
Hem
2-(Methylthio)benzylamine
2-(Methylthio)benzylamine
2-(Methylthio)benzylamine
2-(Methylthio)benzylamine
Leverantör:
Thermo Scientific
Certifikat
Expandera bilden
2-(Methylthio)benzylamine
Leverantör:
Thermo Scientific
Om denna produkt
CAS-nummer:
56004-83-2
:
Formel:
C₈H₁₁NS
MDL-nummer:
MFCD00831039