Action shorts, S889
Supplier: Portwest
Certificates
About this item
General purpose shorts made of a durable 65% polyester, 35% cotton fabric mix that is machine washable. Can be worn outdoor during warm weather or indoors.
- Comfortable fit and movement thanks to elastication at the back of the waistband
- Thigh pocket with Velcro® flap, two back hip pockets with zips, front pockets with zips
- Twin stitched seams for reinforcement
Weight: 245 g/m²
Specifications
- Catalog No:
- 113-7622
- 113-7620
- 113-7621
- 113-7618
- 113-7619
- 113-7627
- 113-7617
- 113-7628
- 113-7625
- 113-7626
- 113-7623
- 113-7624
- Modell:
- S889
- S889
- S889
- S889
- S889
- S889
- S889
- S889
- S889
- S889
- S889
- S889
- Outfit applikationer:
- General Purpose, Industrial
- General Purpose, Industrial
- General Purpose, Industrial
- General Purpose, Industrial
- General Purpose, Industrial
- General Purpose, Industrial
- General Purpose, Industrial
- General Purpose, Industrial
- General Purpose, Industrial
- General Purpose, Industrial
- General Purpose, Industrial
- General Purpose, Industrial
- Kön:
- För män
- För män
- För män
- För män
- För män
- För män
- För män
- För män
- För män
- För män
- För män
- För män
- Sleeve or leg length:
- Short
- Short
- Short
- Short
- Short
- Short
- Short
- Short
- Short
- Short
- Short
- Short
- Stängningsstorlek:
- Med dragkedja
- Med dragkedja
- Med dragkedja
- Med dragkedja
- Med dragkedja
- Med dragkedja
- Med dragkedja
- Med dragkedja
- Med dragkedja
- Med dragkedja
- Med dragkedja
- Med dragkedja
- Tyg:
- 65% polyester, 35% cotton
- 65% polyester, 35% cotton
- 65% polyester, 35% cotton
- 65% polyester, 35% cotton
- 65% polyester, 35% cotton
- 65% polyester, 35% cotton
- 65% polyester, 35% cotton
- 65% polyester, 35% cotton
- 65% polyester, 35% cotton
- 65% polyester, 35% cotton
- 65% polyester, 35% cotton
- 65% polyester, 35% cotton
- Vikt:
- 245 g/m²
- 245 g/m²
- 245 g/m²
- 245 g/m²
- 245 g/m²
- 245 g/m²
- 245 g/m²
- 245 g/m²
- 245 g/m²
- 245 g/m²
- 245 g/m²
- 245 g/m²