Digital Solutions
Applications
Support
About
Beställningsinmatning
Orderstatus
Ditt konto
Varukorg
Sweden
Beställningsinmatning
Orderstatus
Ditt konto
Varukorg
ContactUsLinkComponent
Hem
Skakapparater
Skakinkubatorer
Tillbehör för skakinkubator ES-80
Tillbehör för skakinkubator ES-80
Tillbehör för skakinkubator ES-80
Catalog # 444-0791
Supplier:
GRANT INSTRUMENTS
Expand image
Tillbehör för skakinkubator ES-80
Catalog # 444-0791
Supplier:
GRANT INSTRUMENTS
Specifications
Beskrivning:
Flat platform with non-slip rubber mat, 360×400 mm
Förp.:
1
För:
Low profile containers and bottles
Specifications
About this item
Product Details
Product Details