Orders LinkContactUsLinkComponent
Max/min thermometer
Max/min thermometer
Maximum/minimum thermometer, −35…+50 °C, 232 mm, 85 mm
Katalog # HECH43647010
Max/min thermometer
Katalog # HECH43647010
Max/min thermometer
Max/min thermometer
Maximum/minimum thermometer, −35…+50 °C, 232 mm, 85 mm
Price
220,00 kr
Log in för att kolla tillgänglighet och ert pris
1 * 1 Items
Product Details & Documents
Indoor/outdoor thermometer in beige plastic casing.
  • Case with push button magnet
  • Environmentally friendly capillary filling
  • With roof
Dimensions: 85×45×232 mm
Documents
Specifikationer
  • Bredd:
    85 mm
  • Beskrivning:
    Maximum/minimum thermometer
  • Längd:
    232 mm
  • Seq:
    02
  • Mätområde:
    −35…+50 °C