ContactUsLinkComponent
HPLC columns, NUCLEOSIL® C2
HPLC columns, NUCLEOSIL® C2
Leverantör:  MACHEREY-NAGEL
Certifikat
undefined
HPLC columns, NUCLEOSIL® C2
Leverantör:  MACHEREY-NAGEL
Specifikationer
  • Catalog No:
  • MANA721030.30
  • MANA720089.46
  • Kolbelastning:
  • 3,5%
  • 3,5%
  • Endcapped:
  • Nej, Nej
  • Nej, Nej
  • pH område:
  • 2 - 8
  • 2 - 8
  • USP code:
  • L16, L16
  • L16, L16
Specifikationer