ContactUsLinkComponent
Indium standardlösning, 100 mg/l In in dil. salpetersyra standard för ICP-MS
  89142.180
 :  CPACHEM
 :  
Indium standardlösning, 100 mg/l In in dil. salpetersyra standard för ICP-MS
  89142.180
 :  CPACHEM
 :  
  • Koncentration:
    100 mg/L
  • Matris:
    Nitric acid dil.
  • Förpackningstyp:
    Glass bottle
  • Förp.:
    100 mL
  • Element:
    Indium
  • Symbol:
    In