Arsenik standardlösning, 100 mg/l As in dil. salpetersyra standard för ICP-MS
Catalog # ACSDM303.2NP.L1
Supplier: CPACHEM
CAS Number:
Specifications
- Koncentration:100 mg/L
- Matris:2-5% HNO₃
- Förpackningstyp:Plastic bottle
- Förp.:100 mL
- Element:Arsenik
- Symbol:As