Kiselgel ≥99.995%, sputtering target, Ø 50.8 mm (2.0 in), Thickness: 6.35 mm (0.250 in)
Katalog # 41097.KS
Leverantör: Thermo Fisher Scientific
CAS-nummer:
Specifikationer
- Förp.:1
- Seq:0001
Specifikationer
Om denna produkt
CAS-nummer:7631-86-9
:
Formel:SiO₂
MDL-nummer:MFCD00011232
:60.08 g/mol
Merck Index:14,08493
Kokande Pt:2230 °C (1013 hPa)
Smält Pt:1719 °C
Densitet:2,2 g/cm³ (20 °C)
Förvaringstemperatur:Omgivande
EINECS:231-545-4
:14808-60-7