Orders LinkContactUsLinkComponent
Cyklohexan ≥99.5% för HPLC
Cyklohexan ≥99.5% för HPLC
Glass bottle, 500 mL
Katalog # TCIAC0818-500ML
Brännbar
Irriterande
Hälsa
Miljö
Leverantör:   TCI
Cyklohexan ≥99.5% för HPLC
Katalog # TCIAC0818-500ML
Leverantör:  TCI
CAS-nummer:  110-82-7
Cyklohexan ≥99.5% för HPLC
Cyklohexan ≥99.5% för HPLC
Glass bottle, 500 mL
CAS-nummer:  110-82-7
Pris
795,00 kr
Log in för tillgänglighet
1 * 500 mL
Produktdetaljer och dokument
Synonymer:  Hexahydrobenzene, Hexamethylene
  • CAS-nummer:110-82-7
  • Formel:C₆H₁₂
  • MDL-nummer:MFCD00003814
  • Molecular Weight:84.16 g/mol
  • Merck Index:14,02723
  • Kokande Pt:81°C
  • Smält Pt:7 °C
  • Densitet:0,7785 g/cm³ (20 °C)
  • Flash Pt:–20°C
  • Flash Pt:-20°C
  • Förvaringstemperatur:Omgivande
  • EINECS:203-806-2
  • FN:1145
  • ADR:3,II
Specifikationer
Specifikationstestresultat
  • Appearance:
    Colorless clear liquid
  • Purity (GC):
    min. 99.5 %
  • Absorbance (210nm):
    max. 0.800
  • Absorbance (220nm):
    max. 0.400
  • Absorbance (230nm):
    max. 0.200
Specifikationer
  • Förpackningstyp:
    Glass bottle
  • Förp.:
    500 mL
Specifikationer
Rekommendationer
Rekommendationer anpassas endast baserat på dina shoppingpreferenser om du har gett ditt samtycke genom att aktivera "Förbättra min shoppingupplevelse" på sidan "Personlig information".
Annars får du generiska rekommendationer.