Etylacetat ≥99.5% för spektrofotometri
TCIAA0030-250ML
: TCI
:
- Förpackningstyp:Glass bottle
- Förp.:250 mL
- Seq:2590
- Appearance:Colorless clear liquid
- Purity (GC):min. 99.5 %
- Absorbance (260nm):max. 0.300
- Absorbance (270nm):max. 0.020
- Absorbance (280nm):max. 0.010
:
:88.11 g/mol
:14,03757
:77°C
:–83 °C
:0,902 g/cm³ (20 °C)
:–3°C
:Omgivande
:205-500-4
:1173
:3,II
:01-2119475103-46
:GHS02
:GHS07
:141-78-6
:CH₃COOC₂H₅
:MFCD00009171