ContactUsLinkComponent
Kalciumklorid 0.1 mol/l (0.2 N) i vattenlösning, Supelco®
  21059-250ML-F
 :  Merck
 :  
Kalciumklorid 0.1 mol/l (0.2 N) i vattenlösning, Supelco®
  21059-250ML-F
 :  Merck
 :  
  • Förpackningstyp:
    Glass bottle
  • Förp.:
    250 mL
  • Seq:
    2590
 :
 :M-Clarity™ quality level = MQ100
 :110.98 g/mol
 :Omgivande
 :233-140-8
 :10043-52-4
 :CaCl₂
 :MFCD00010903