ContactUsLinkComponent
Osmiumtetraoxid 4% i vatten
Osmiumtetraoxid 4% i vatten
Catalog # TCIAO0308-10ML
Leverantör:  TCI
CAS-nummer:  
undefined
Osmiumtetraoxid 4% i vatten
Catalog # TCIAO0308-10ML
Leverantör:  TCI
CAS-nummer:  
Specifikationer
  • Förpackningstyp:
    Glass bottle
  • Förp.:
    10 mL
  • Seq:
    2275
Specifikationer
Specifikationstestresultat
  • Appearance:
    Light orange to Yellow to Green clear liquid
  • Concentration:
    4.0 to 4.4 %
Specifikationstestresultat
Om denna produkt
 :
 :254.23 g/mol
Merck Index:14,06893
Förvaringstemperatur:Kylskåp
EINECS:244-058-7
FN:3289
ADR:6.1,II
 :GHS05
 :GHS07
 :GHS08
CAS-nummer:20816-12-0
Formel:O₄Os
MDL-nummer:MFCD00011150