Bismarck brown Y
Katalog # TCIAB0780-25G
Leverantör: TCI
CAS-nummer:
Specifikationer
- Förpackningstyp:Glass bottle
- Förp.:25 g
- Seq:3308
Specifikationer
Specifikationstestresultat
- Appearance:Red to Dark blue to Black powder to crystal
- Lambda max.:457.0 to 463.0 nm (H2O)
- Absorbance (E1%1cm):min. 250 (H2O, 457.0 to 463.0 nm)
- Drying loss:max. 10.0 %
Specifikationstestresultat
Om denna produkt
:
:419.32 g/mol
Merck Index:14,01253
Förvaringstemperatur:Omgivande
EINECS:233-314-3
CAS-nummer:10114-58-6
Formel:C₁₈H₁₈N8·2HCl
MDL-nummer:MFCD00012977