Magnesiumsulfat 0.01 mol/l i vattenlösning
Katalog # FFCHFF7911000
Leverantör: FF CHEMICALS
CAS-nummer:
Specifikationer
- Förpackningstyp:Glass bottle
- Förp.:1 L
- Seq:5037
Specifikationer
Om denna produkt
:
:120.37 g/mol
Kokande Pt:∼100 °C (1013 hPa)
Smält Pt:∼ 0 °C
Densitet:∼1 g/cm³ (20 °C)
Förvaringstemperatur:Omgivande
EINECS:231-298-2
CAS-nummer:7487-88-9
Formel:MgSO₄
MDL-nummer:MFCD00011110