Glykolsyra ∼70% ∼12 mol/L ≥70% i vatten
Leverantör: TCI
Certifikat
Om denna produkt
CAS-nummer:79-14-1
:
Formel:C₂H₄O₃
MDL-nummer:MFCD00004312
:76.05 g/mol
Merck Index:14,04498
Densitet:1,262 g/cm³ (20 °C)
EINECS:201-180-5
FN:3265
ADR:8,II
:GHS05
:GHS07
:GHS08
Förvaringstemperatur:Omgivande
Specifikationstestresultat
- Appearance:Colorless to Light orange to Yellow clear liquid
- Total Acid:68.0 to 76.0 %
- Ignition residue (Sulfate):max. 0.3 %
- Chloride:max. 0.001 %
- Sulfate:max. 0.6 %