Kalciumhydroxid
Glass bottle for solids, 500 g
Leverantör: VWR Chemicals
Gå till:
Product Details & Documents
Synonymer: Slaked lime, Calcium dihydroxide
- CAS-nummer:1305-62-0
- Formel:Ca(OH)₂
- MDL-nummer:MFCD00010901
- Molecular Weight:74.09 g/mol
- Merck Index:13,01675
- Smält Pt:550 °C
- Densitet:2,24 g/cm³ (20 °C)
- Förvaringstemperatur:Omgivande
- EINECS:215-137-3
- FN:3262
Documents
Specifikationer
Specifikationstestresultat
- Calcium Carbonate {CaCO3}:15%
- Calcium Hydroxide {Ca(OH)2}:83 %
Specifikationer
- Förpackningstyp:Glass bottle for solids
- Förp.:500 g