(3-(Dimethylamino)propyl)trimethoxysilane
Katalog # MSPPSID3546.94-10G
Leverantör: MARKET SOURCE PART PROCESS
CAS-nummer:
Specifikationer
- Förpackningstyp:Glass bottle for solids
- Förp.:10 g
- Seq:3236
Specifikationer
Om denna produkt
:
:207.35 g/mol
EINECS:219-786-3
CAS-nummer:2530-86-1
Formel:(H₃C)₂NCH₂CH₂CH₂Si(OCH₃)₃
MDL-nummer:MFCD00053674