Koppar standardlösning, 100 mg/l Cu in dil. salpetersyra standard för ICP-MS
Catalog # ACSDM315.2NP.L1
Supplier: CPACHEM
CAS Number:
Specifications
- Koncentration:100 mg/L
- Matris:Nitric acid dil.
- Förpackningstyp:Plastic bottle
- Förp.:100 mL
- Element:Koppar
- Symbol:Cu