ContactUsLinkComponent
Koppar standardlösning, 100 mg/l Cu in dil. salpetersyra standard för ICP-MS
Koppar standardlösning, 100 mg/l Cu in dil. salpetersyra standard för ICP-MS
Catalog # ACSDM315.2NP.L1
Supplier:  CPACHEM
CAS Number:  
Koppar standardlösning, 100 mg/l Cu in dil. salpetersyra standard för ICP-MS
Catalog # ACSDM315.2NP.L1
Supplier:  CPACHEM
CAS Number:  
Specifications
  • Koncentration:
    100 mg/L
  • Matris:
    Nitric acid dil.
  • Förpackningstyp:
    Plastic bottle
  • Förp.:
    100 mL
  • Element:
    Koppar
  • Symbol:
    Cu