Yttrium standardlösning, 100 mg/l Y in dil. salpetersyra standard för ICP-MS
Catalog # 89149.180
Supplier: CPACHEM
CAS Number:
Specifications
- Koncentration:100 mg/L
- Matris:Nitric acid dil.
- Förpackningstyp:Glass bottle
- Förp.:100 mL
- Element:Yttrium
- Symbol:Y