ContactUsLinkComponent
Antimon standardlösning, 10.000 mg/l Sb in 10% salpetersyra with 2% hydrofluoric acid standard för ICP
  ACSDC150.10N2FP.L5
 :  CPACHEM
 :  
Antimon standardlösning, 10.000 mg/l Sb in 10% salpetersyra with 2% hydrofluoric acid standard för ICP
  ACSDC150.10N2FP.L5
 :  CPACHEM
 :  
  • Koncentration:
    10000 mg/L
  • Matris:
    10% HNO₃+2% HF
  • Förpackningstyp:
    Plastic bottle
  • Förp.:
    500 mL
  • Element:
    Antimon
  • Symbol:
    Sb