Antimon standardlösning, 10 mg/l Sb in dil. salpetersyra with hydrofluoric acid (max. 1%) standard för ICP-MS
Katalog # 89190.180
Leverantör: CPACHEM
CAS-nummer:
Specifikationer
- Koncentration:10 mg/L
- Matris:2-5% HNO₃
- Förpackningstyp:Glass bottle
- Förp.:100 mL
- Element:Antimon
- Symbol:Sb