Arsenik standardlösning, 10 mg/l As in dil. salpetersyra standard för ICP-MS
Catalog # 89189.180
Supplier: CPACHEM
CAS Number:
Specifications
- Koncentration:10 mg/L
- Matris:2-5% HNO₃
- Förpackningstyp:Glass bottle
- Förp.:100 mL
- Element:Arsenik
- Symbol:As