Pterostilbene, Millipore®
Katalog # 523310-10
Leverantör: Merck Millipore (Calbiochem)
CAS-nummer:
Specifikationer
- Förpackningstyp:Glass bottle for solids
- Förp.:10 mg
- Seq:2275
Specifikationer
Om denna produkt
:
:256.2964 g/mol
CAS-nummer:537-42-8
Formel:C₁₆H₁₆O₃
MDL-nummer:MFCD00238710