1,4,5,8-Tetraamino-9,10-anthraquinone 30%, Sigma-Aldrich®
Katalog # 215643-5G
Leverantör: SIGMA ALDRICH MICROSCOPY
CAS-nummer:
Specifikationer
- Förpackningstyp:Glass bottle for solids
- Förp.:5 g
- Seq:3173
Specifikationer
Specifikationstestresultat
- Appearance:Grey to black powder
- Infrared spectrum:Conforms to structure
- UV-visible spectrum:0.01 g/L in 50% ethanol w/1 drop 1N NaOH
Specifikationstestresultat
Om denna produkt
:
:268.27 g/mol
Smält Pt:332 °C
EINECS:219-603-7
:GHS05
:GHS07
:GHS08
Förvaringstemperatur:Room Temperature
CAS-nummer:2475-45-8
Formel:C₁₄H₁₂N₄O₂
MDL-nummer:MFCD00001225