Estriol
Catalog # PROOMM0130.00
Leverantör: LGC Standards PROMOCHEM
CAS-nummer:
Specifikationer
- Förpackningstyp:Glass bottle for solids
- Förp.:100 mg
- Seq:2440
Specifikationer
Om denna produkt
:
EINECS:200-022-2
CAS-nummer:50-27-1
Formel:C₁₈H₂₄O₃
MDL-nummer:MFCD00003691