Estriol
Katalog # MOLE72030665-1G
Leverantör: Molekula
CAS-nummer:
Specifikationer
- Förpackningstyp:Glass bottle for solids
- Förp.:1 g
- Seq:3047
Specifikationer
Om denna produkt
:
EINECS:200-022-2
CAS-nummer:50-27-1
Formel:C₁₈H₂₄O₃
MDL-nummer:MFCD00003691