Estriol
Katalog # EHERC13213200
Leverantör: EHRENSTORFER
CAS-nummer:
Specifikationer
- Förpackningstyp:Glass bottle for solids
- Förp.:0,1 g
- Seq:3020
Specifikationer
Om denna produkt
:
EINECS:200-022-2
CAS-nummer:50-27-1
Formel:C₁₈H₂₄O₃
MDL-nummer:MFCD00003691