ContactUsLinkComponent
Size exclusion chromatography columns, Acclaim™ SEC-300 and SEC-1000
Size exclusion chromatography columns, Acclaim™ SEC-300 and SEC-1000
Certifikat
undefined
Size exclusion chromatography columns, Acclaim™ SEC-300 and SEC-1000
Specifikationer
  • Catalog No:
  • 554-4411
  • 554-4415
  • 554-4416
  • 554-4410
  • 554-4414
  • 554-4409
  • 554-4412
  • 554-4413
  • Endcapped:
  • Ja
  • Ja
  • Ja
  • Ja
  • Ja
  • Ja
  • Ja
  • Ja
  • Max. tryck:
  • <600 psi
  • <350 psi
  • <700 psi
  • <600 psi
  • <1200 psi
  • <1200 psi
  • pH område:
  • 2 - 12
  • 2 - 12
  • 2 - 12
  • 2 - 12
  • 2 - 12
  • 2 - 12
  • Temperature limit:
  • <60 °C
  • <60 °C
  • <60 °C
  • <60 °C
  • <60 °C
  • <60 °C
Specifikationer