Orders LinkContactUsLinkComponent
Shaking water baths
Shaking water bath
Katalog # GERB3550
Leverantör:   GERBER FUNKE
Shaking water baths
Katalog # GERB3550
Leverantör:  GERBER FUNKE
Shaking water baths
Shaking water bath
Price
Fråga efter pris
Log in för att kolla tillgänglighet och ert pris
1 * 1 Items
Product Details & Documents
Shaking water bath, stainless steel. PID controller with PT-100 temperature sensor.
 : Supplied with temperature stand and 18 tubes.
Specifikationer
  • Beskrivning:
    Shaking water bath
  • Cat. No.:
    GERB3550
  • Elektrisk:
    230 V
  • Vikt:
    ~ 17 kg
  • Volym:
    22 L
  • W×D×H:
    578×436×296 mm
  • Temperature accuracy:
    ±0,1 °C
  • Innermått B×D×H:
    350×290×220 mm