ContactUsLinkComponent
Hydrometer for condensed milk
Catalog # 614-0254
Leverantör:  GERBER FUNKE
undefined
Hydrometer for condensed milk
Catalog # 614-0254
Leverantör:  GERBER FUNKE
Specifikationer
  • Beskrivning:
    Hydrometer for condensed milk
  • Längd:
    230 mm
  • Indelning:
    0,001 g/ml
  • Förp.:
    1
  • Mätområde:
    1,040 - 1,080 g/ml
Specifikationer
Om denna produkt
Hydrometer for density analysis of condensed milk.