Saltsyra 4 mol/l, EMPROVE® EXPERT för biofarmaseutisk produktion
Leverantör: MERCK PRODUCTION CHEMICALS
Certifikat
Om denna produkt
CAS-nummer:7647-01-0
:
Formel:HCl
MDL-nummer:MFCD00011324
Densitet:1,06 g/cm³ (20 °C)
Förvaringstemperatur:Omgivande
EINECS:231-595-7
FN:1789
ADR:8,
:36.46 g/mol
:GHS05
:GHS07