ContactUsLinkComponent
Arctic Express™ Transport Systems
Arctic Express™ Transport Systems
Certifikat
undefined
Arctic Express™ Transport Systems
Specifikationer
  • Catalog No:
  • BARNCY50915
  • BARNCY50910
  • BARNCY50920
  • BARNCY50905
  • Volym:
  • 1,5 L
  • 10 L
  • 10 L
  • 4,3 L
  • Statisk hålltid (dagar):
  • 8
  • 14
  • 14
  • 21
  • Daglig avdunstning:
  • 0,19 L
  • 0,7 L
  • 0,7 L
  • 0,2 L
  • Antal kanistrar:
  • 3
  • 161
  • -
  • 8
  • Lagringskapacitet för strån – antal hyllplor:
  • 15
  • 1610
  • -
  • 120
Specifikationer