ContactUsLinkComponent
Cleanroom wipes, Twillx® 1622
Cleanroom wipes, Twillx® 1622
Leverantör:  BERKSHIRE
Certifikat
undefined
Cleanroom wipes, Twillx® 1622
Leverantör:  BERKSHIRE
Specifikationer
  • Catalog No:
  • BERKT1622.0909.8
  • Modell:
  • Twillx® 1622
  • Basvikt:
  • 171 g/m²
  • Absorptionsförmåga – yttre:
  • 333 ml/m²
  • Absorptionsförmåga – inre:
  • 1,9 ml/g
  • Absorptionsförmåga – hastighet:
  • 8 s
  • Extraherbara ämnen – med avjoniserat vatten:
  • 0,072 g/m²
  • Extraherbara ämnen – med isopropylalkohol:
  • 0,092 g/m²
  • Skjutmått:
  • 352 µm
  • Joner – kalcium:
  • 15 ppm
  • Joner – klorid:
  • 3,8 ppm
  • Joner – magnesium:
  • 18 ppm
  • Joner – kalium:
  • 0,31 ppm
  • Joner – natrium:
  • 60 ppm
Specifikationer
Relaterad information