ContactUsLinkComponent
Spirit lamp
Spirit lamp
Katalog # MURRG671/02
Leverantör:  MURRAY S
Spirit lamp
Katalog # MURRG671/02
Leverantör:  MURRAY S
Specifikationer
  • Beskrivning:
    Spirit lamp, glass with fitted wick in ceramic burner
  • Seq:
    02
  • Volym:
    100 ml
  • Förp.:
    1